Merck
1335009
USP
Siarczan hioscyjaminy
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
S)-α-(Hydroxymethyl)benzeneacetic acid (3-endo)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester sulfate hydrate (2:1:2)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H46N2O6 · H2SO4 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
712.85
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
hyoscyamine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)O.N4(C5CCC4CC(C5)OC(=O)[C@H](CO)c6ccccc6)C.N1(C2CCC1CC(C2)OC(=O)[C@H](CO)c3ccccc3)C.O.O
InChI
1S/2C17H23NO3.H2O4S.2H2O/c2*1-18-13-7-8-14(18)10-15(9-13)21-17(20)16(11-19)12-5-3-2-4-6-12;1-5(2,3)4;;/h2*2-6,13-16,19H,7-11H2,1H3;(H2,1,2,3,4);2*1H2/t2*13?,14?,15?,16-;;;/m11.../s1
InChI key
BXSVDJUWKSRQMD-YBRNEGGZSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny siarczanu hioscyjaminy USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Hyoscyamine
  • Bromowodorek hioscyjaminy
  • Siarczan hioscyjaminy
  • Eliksir siarczanu hioscyjaminy
  • Siarczan hioscyjaminy do wstrzykiwań
  • Roztwór doustny siarczanu hioscyjaminy
  • Siarczan hioscyjaminy tabletki
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)