Przejdź do
PHL80576
Curculigoside
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
2-[[(2,6-Dimethoxybenzoyl)oxy]methyl]-4-hydroxyphenyl β-D-glucopyranoside, Curculigoside A
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1180,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H26O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
466.44
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
1180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥98.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
format
neat
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2c(cc(cc2)O)COC(=O)c3c(cccc3OC)OC
InChI
1S/C22H26O11/c1-29-14-4-3-5-15(30-2)17(14)21(28)31-10-11-8-12(24)6-7-13(11)32-22-20(27)19(26)18(25)16(9-23)33-22/h3-8,16,18-20,22-27H,9-10H2,1-2H3/t16-,18-,19+,20-,22-/m1/s1
InChI key
SJJRKHVKAXVFJQ-QKYBYQKWSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL89180PHL858321151855
Curculigoside phyproof® Reference Substance
PHL80576
Curculigoside
Curcumin phyproof® Reference Substance
PHL89180
Curcumin
Curcumin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1151855
Curcumin
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
-
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
product line
-
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
USP
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)