Przejdź do
PHL80533
Secoisolariciresinol hydrochloride
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
SDG
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
877,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H46O16
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
686.70
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
877,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥98.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)OC[C@@H]([C@H](CO[C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4O)O)O)CO)Cc3cc(c(cc3)O)OC)Cc2cc(c(cc2)O)OC
InChI
1S/C32H46O16/c1-43-21-9-15(3-5-19(21)35)7-17(13-45-31-29(41)27(39)25(37)23(11-33)47-31)18(8-16-4-6-20(36)22(10-16)44-2)14-46-32-30(42)28(40)26(38)24(12-34)48-32/h3-6,9-10,17-18,23-42H,7-8,11-14H2,1-2H3/t17-,18-,23+,24+,25+,26+,27-,28-,29+,30+,31+,32+/m0/s1
InChI key
SBVBJPHMDABKJV-PGCJWIIOSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL80532S020260372
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
description
≥97% (HPLC)
description
≥95.0% (HPLC)
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
-
grade
-
format
neat
format
neat
format
-
format
-
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
product line
-
product line
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)