Przejdź do
PHL80465
Gramine
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
3-(Dimethylaminomethyl)indole, Donaxine, NSC 16892
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
925,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H14N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.24
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
140521
MDL number:
925,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥98.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
mp
132-134 °C (lit.)
format
neat
SMILES string
CN(C)Cc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C11H14N2/c1-13(2)8-9-7-12-11-6-4-3-5-10(9)11/h3-7,12H,8H2,1-2H3
InChI key
OCDGBSUVYYVKQZ-UHFFFAOYSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Application
Reactant for preparation of:
  • Dopamine D2 receptor antagonists
  • Anti-malarial drugs
  • 5-indolyl-Mannich bases
  • Proliferation inhibitors
  • Inhibitors of human mast cell chymase
  • Preparation of DL-tryptophan
  • Potential detoxification inhibitors of the crucifer phytoalexin brassinin
  • 3-vinylindoles
  • Serotonin 5-HT6 receptor ligand templates
  • Selective protein kinase c delta (PKCδ) down regulators
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL83458PHL89384PHL82325
Gramine phyproof® Reference Substance
PHL80465
Gramine
Tryptanthrine phyproof® Reference Substance
PHL83458
Tryptanthrine
Paeoniflorin phyproof® Reference Substance
PHL89384
Paeoniflorin
Veratridine phyproof® Reference Substance
PHL82325
Veratridine
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
mp
132-134 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gramine
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
332.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
167 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)