Przejdź do
PHL83458
Tryptanthrine
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
Indolo(2,1-b)quinazoline-6,12-dione, Indolo[2,1-b]quinazoline-6,12-dione
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1450,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H8N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.24
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
1450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥98.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
N21c3c(cccc3)C(=O)C2=Nc4c(cccc4)C1=O
InChI
1S/C15H8N2O2/c18-13-10-6-2-4-8-12(10)17-14(13)16-11-7-3-1-5-9(11)15(17)19/h1-8H
InChI key
VQQVWGVXDIPORV-UHFFFAOYSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL89321PHL80583PHL89808
Tryptanthrine phyproof® Reference Substance
PHL83458
Tryptanthrine
Tetrandrine phyproof® Reference Substance
PHL89321
Tetrandrine
Dictamnine phyproof® Reference Substance
PHL80583
Dictamnine
Theobromine phyproof® Reference Substance
PHL89808
Theobromine
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)