Przejdź do
PHL80003
Tomatidine hydrochloride
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
3β-Hydroxy-5α-tomatidane hydrochloride, 5α-Tomatidan-3β-ol hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H45NO2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
452.11
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
3920740
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
Cl[H].[H][C@@]12CC[C@]3([H])[C@]([H])(CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])C[C@]5([H])O[C@]6(CC[C@H](C)CN6)[C@@H](C)[C@]45[H])[C@@]1(C)CC[C@H](O)C2
InChI
1S/C27H45NO2.ClH/c1-16-7-12-27(28-15-16)17(2)24-23(30-27)14-22-20-6-5-18-13-19(29)8-10-25(18,3)21(20)9-11-26(22,24)4;/h16-24,28-29H,5-15H2,1-4H3;1H/t16-,17-,18-,19-,20+,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27+;/m0./s1
InChI key
SXXHVPYRDFJKPG-XRWUXUKGSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Biochem/physiol Actions
Potent inhibitor of Staphylococcus aureus small-colony variants typically seen as complications of cystic fibrosis, with little or no effect on normal S. aureus strains. Also shows antiinflammatory activity by indirectly inhibiting iNOS and COX-2 pathways.
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
539202CB_91112501
vibrant-m
CFPAC-1
description
phyproof® Reference Substance
description
-
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 91112501, human pancreas (liver metastasis), Epithelial
grade
primary reference standard
grade
-
grade
-
format
neat
format
-
format
-
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
-
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
product line
phyproof® Reference Substance
product line
-
product line
-
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
ECACC
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)