Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human pancreas (liver metastasis)
Relevant disease(s):
metastasis
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
Hyperdiploid, (65-75 chromosomes)
Morphology:
Epithelial
Manufacturer/tradename:
ECACC
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human pancreas (liver metastasis)
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 91112501-DNA-5UG, pkg of vial of cells 91112501-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
Hyperdiploid, (65-75 chromosomes)
morphology
Epithelial
products
Not specified
receptors
Cystic fibrosis trans-membrane regulator (CFTR)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
metastasis
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
Badania nad mukowiscydozą, analiza genetyczna
Biochem/physiol Actions
CFPAC-1 to przewodowy gruczolakorak trzustki uzyskany w wyniku różnicowej trypsynizacji kultur eksplantacyjnych ze zmiany przerzutowej w wątrobie 26-letniego mężczyzny rasy kaukaskiej z mukowiscydozą (CF). Linia komórkowa wykazuje ekspresję transbłonowego regulatora mukowiscydozy (CFTR) i właściwości transportu jonów zgodne z defektem mukowiscydozy. Komórki CFPAC-1 wykazują morfologię nabłonkową i polaryzację z mikrokosmkami wierzchołkowymi. Opisano ekspresję cytokeratyny i antygenów onkofoetalnych charakterystycznych dla komórek przewodu trzustkowego. Komórki wykazują ekspresję genu CF i wykazują najczęstszą mutację CF, delecję trzech nukleotydów skutkującą delecją fenyloalaniny-508. Komórki CFPAC-1 są również nowotworowe u nagich myszy.
Ludzki gruczolakorak trzustki rasy kaukaskiej
Preparation Note
IDMEM + 2mM Glutamina + 10% Płodowa Surowica Bydlęca (FBS).
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:6, tj. wysiać 2-4 x 10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?