Kluczowe dokumenty
PE1621
Supelco
Trihalomethanes DE-PT
Proficiency Testing Material
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
77101502
opakowanie
ampule of 2 mL
Zastosowanie
environmental
temp. przechowywania
2-8°C
Inne uwagi
Proficiency Testing Schedule (2018-2019)
Drinking Water
WS18-1January 17 - March 2, 2018
WS18-2March 28 - May 11, 2018
WS18-3July 11 - August 24, 2018
WS18-4September 26 - November 9, 2018
WS19-1January 16 - March 1, 2019
WS19-2March 27 - May 10, 2019
WS19-3 July 10 - August 23, 2019
WS19-4 September 25 - November 8, 2019
Quick-Turn Study - (non-scheduled proficiency test that is available at any time)
Analit
Opis
    Bromodichlormethane .4-20 μg/L
    Dibromochlormethane .4-20 μg/L
    Tribrommethane .4-20 μg/L
    Trichloromethane .4-20 μg/L
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)