Merck
P3400000
Promethazine hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
10-[2-(Dimethylamino)propyl]phenothiazine hydrochloride
Wybierz wielkość
50 MG
636,00 zł
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
636,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H20N2S · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
320.88
Beilstein:
4166397
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
agency
EP Reference Standard
rodzina API
promethazine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl[H].CC(CN1c2ccccc2Sc3ccccc13)N(C)C
InChI
1S/C17H20N2S.ClH/c1-13(18(2)3)12-19-14-8-4-6-10-16(14)20-17-11-7-5-9-15(17)19;/h4-11,13H,12H2,1-3H3;1H
Klucz InChI
XXPDBLUZJRXNNZ-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... HRH1(3269)
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Chlorowodorek prometazyny EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Flow injection spectro-electroanalytical method for the determination of promethazine hydrochloride in pharmaceutical preparations.
Daniel D, et al.
Analytica Chimica Acta, 494(1-2), 215-224 (2003)
Mario Schietroma et al.
Journal of the American College of Surgeons, 220(5), 921-933 (2015-04-05)
This article has been retracted: please see Elsevier Policy on Article Withdrawal (https://www.elsevier.com/about/our-business/policies/article-withdrawal). This article has been retracted at the request of the Editor-in-Chief. An independent statistical analysis based on the summary data tables and statistical results reported in the
Cheryl C Y Loh et al.
PloS one, 9(10), e110800-e110800 (2014-10-25)
Chloroquine was a cheap, extremely effective drug against Plasmodium falciparum until resistance arose. One approach to reversing resistance is the inhibition of chloroquine efflux from its site of action, the parasite digestive vacuole. Chloroquine accumulation studies have traditionally relied on
Shigeru Hishinuma et al.
Biochemical pharmacology, 91(2), 231-241 (2014-07-30)
Differential binding sites for first- and second-generation antihistamines were indicated on the basis of the crystal structure of human histamine H1 receptors. In this study, we evaluated differences between the thermodynamic driving forces of first- and second-generation antihistamines for human
Jung Yeon Kim et al.
Biomedical chromatography : BMC, 29(3), 465-474 (2014-08-01)
The purpose of this study was to develop and validate an ultra-performance liquid chromatography method for simultaneous analysis of 20 antihistamines (illegal additives) in dietary supplements. The limits of detection and quantitation of the method ranged from 1.5 to 2.5