Próba
97%
Postać
crystals or chunks
mp
162-165 °C (lit.)
rozpuszczalność
acetone: 25 mg/mL, clear, orange
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
O=C1C=CC(=O)N1c2ccc(cc2)N=Nc3ccccc3
InChI
1S/C16H11N3O2/c20-15-10-11-16(21)19(15)14-8-6-13(7-9-14)18-17-12-4-2-1-3-5-12/h1-11H
Klucz InChI
DVNPYLMPVFDKGZ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)