Przejdź do
O1875
Orcinol monohydrate
≥99% purity (HPLC), powder
Synonim(y):
3,5-Dihydroxytoluene, 5-Methylresorcinol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
192,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
363,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1990,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C6H3-1,3-(OH)2 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.15
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
207-984-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1071903
192,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Orcinol monohydrate, colorimetric detection reagent
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
technique(s)
titration: suitable
color
white to light brown
bp
290 °C (lit.)
mp
56-58 °C (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL
density
1.290 g/cm3
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
O.Cc1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C7H8O2.H2O/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5;/h2-4,8-9H,1H3;1H2
InChI key
NBKPNAMTHBIMLA-UHFFFAOYSA-N
General description
Orcinol is a small-molecule natural phenol involved in the production of a dye called orcein used for the staining of cells and chromosomes. Orcinol monohydrate is usually used to prepare a colorimetric reagent known as Bial′s reagent for the determination of RNA, DNA, and hexoses.
Application
Orcinol monohydrate has been used to prepare Bial′s reagent for Bial′s orcinol assay for pentose sugars. It is also used in the preparation of orcinol solution suitable for staining TLC plates and, measuring rhamnolipids in orcinol dye assays. Orcinol monohydrate has been used for the RNA assay.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H46805D4645447420
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
color
white to light brown
color
faint yellow to dark yellow, and Faint Orange to Dark Orange
color
white to off-white
color
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
assay
≥99% (HPLC)
assay
97%
assay
≥98% (TLC)
assay
97%
flash_point_f
Not applicable
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)