Kluczowe dokumenty
NIST2613A
Carbon monoxide in air
NIST® SRM® 2613a, nominal 20 μmol/mol
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
opakowanie
pkg of cylinder
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
air monitoring
environmental
Format
mixture
Opis ogólny
his Standard Reference Material (SRM) is a primary gas mixture for which the amount-of-substance fraction, expressed as concentration, may be related to secondary working standards. This SRM is intended for the calibration of instruments used for carbon monoxide determinations and for other applications. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 2613a_cert SRM 2613a _SDS
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Piktogramy
Gas cylinder
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Press. Gas Liquefied gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)