NIST1598A
Inorganic constituents in animal serum
NIST® SRM® 1598a
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 2 vials
producent / nazwa handlowa
NIST®
metody
mass spectrometry (MS): suitable
Zastosowanie
clinical testing
Format
matrix material
Powiązane kategorie
Opis ogólny
SRM 1598A_cert
SRM 1598A _SDS
Zastosowanie
Inne uwagi
- Szczegóły dotyczące terminu ważności oraz instrukcje dotyczące przechowywania i stosowania znajdują się w certyfikacie NIST.
- Uwagi dotyczące postępowania z biomateriałami, utylizacji i transportu udokumentowane w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)