Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 402,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1150,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5490,00 zł 4117,50 zł |
402,00 zł
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
form
powder
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].CO[C@@H]1[C@@H](OC(N)=O)[C@@H](O)[C@H](Oc2ccc3C([O-])=C(NC(=O)c4ccc(O)c(C\C=C(\C)C)c4)C(=O)Oc3c2C)OC1(C)C
InChI
1S/C31H35N2O11.Na/c1-14(2)7-8-16-13-17(9-11-19(16)34)27(37)33-21-22(35)18-10-12-20(15(3)24(18)42-28(21)38)41-29-23(36)25(43-30(32)39)26(40-6)31(4,5)44-29;/h7,9-13,23,25-26,29,34,36H,8H2,1-6H3,(H2,32,39)(H,33,37);/q-1;+1
InChI key
AXOUUAINTJNFRS-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Antimicrobial spectrum: Gram-positive bacterial.
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibiotic activity spectrum Gram-positive bacteria | antibiotic activity spectrum Gram-positive bacteria | antibiotic activity spectrum Gram-positive bacteria | antibiotic activity spectrum - |
| mode of action DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits | mode of action DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits | mode of action DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits | mode of action - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form - | form powder |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) clinical testing | application(s) - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?