Merck
N3146
Sigma-Aldrich
L-(−)-Norepinephrine (+)-bitartrate salt monohydrate
analytical standard
Synonim(y):
L-(−)-Noradrenaline (+)-bitartrate salt monohydrate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H11NO3 · C4H6O6 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
337.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
analytical standard
opakowanie
vial of 200 mg
ciąg SMILES
O.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.NC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H11NO3.C4H6O6.H2O/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-3,8,10-12H,4,9H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);1H2/t8-;1-,2-;/m01./s1
Klucz InChI
LNBCGLZYLJMGKP-LUDZCAPTSA-N
Opakowanie
Supplied in amber screw-cap vials
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)