Merck
N15405
Sigma-Aldrich
Nitrotetrazolium Blue chloride monohydrate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H30Cl2N10O6 · H2O · CH3OH
Masa cząsteczkowa:
867.69
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
zanieczyszczenia
<8 wt. % methanol
mp
189 °C (dec.) (lit.)
λmaks.
259 nm
ciąg SMILES
[Cl-].[Cl-].CO.[H]O[H].COc1cc(ccc1-[n+]2nc(-c3ccccc3)n(n2)-c4ccc(cc4)[N+]([O-])=O)-c5ccc(c(OC)c5)-[n+]6nc(-c7ccccc7)n(n6)-c8ccc(cc8)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C40H30N10O6.CH4O.2ClH.H2O/c1-55-37-25-29(13-23-35(37)47-41-39(27-9-5-3-6-10-27)45(43-47)31-15-19-33(20-16-31)49(51)52)30-14-24-36(38(26-30)56-2)48-42-40(28-11-7-4-8-12-28)46(44-48)32-17-21-34(22-18-32)50(53)54;1-2;;;/h3-26H,1-2H3;2H,1H3;2*1H;1H2/q+2;;;;/p-2
Klucz InChI
RAMYNPGXWWDCAB-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Used in the detection of nucleic acid hybridization. Also used in the detection of ascorbate peroxidase activity in native gels by inhibition of reduction.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
E P Diamandis et al.
Journal of clinical laboratory analysis, 7(3), 174-179 (1993-01-01)
We have used a double-stranded DNA probe linked to the cystic fibrosis locus to detect a single-copy gene from varying amounts of genomic DNA, with Southern blot analysis. The DNA plasmid probe was labeled with either biotin or digoxigenin. Biotin
R Mittler et al.
Analytical biochemistry, 212(2), 540-546 (1993-08-01)
A method for the detection of ascorbate peroxidase activity in native electrophoretic gels is described. The assay is based on the ability of ascorbate peroxidase to prevent the ascorbate-dependent reduction of nitroblue tetrazolium in the presence of H2O2. The method