Merck
N0393
Sigma-Aldrich
Naphthol AS-OL phosphate
≥30%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H16NO6P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
373.30
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
stężenie
≥30%
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1ccccc1NC(=O)c2cc3ccccc3cc2OP(O)(O)=O
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)