Merck
IRMM534C
Al alloy
IRMM®, certified reference material, 2.0% Sc, 1.0 mm wire
Synonim(y):
Aluminum alloy
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
certified reference material
agency
IRMM®
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
ciąg SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Klucz InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
For more information please see:
IRMM534C
Informacje prawne
IRMM is a registered trademark of European Commission
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)