I0380000
Isoconazole nitrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Wybierz wielkość
636,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
636,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
isoconazole
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Clc1c(c(ccc1)Cl)COC(C[n]3cncc3)c2c(cc(cc2)Cl)Cl.[N+](=O)([O-])O
InChI
1S/C18H14Cl4N2O.HNO3/c19-12-4-5-13(17(22)8-12)18(9-24-7-6-23-11-24)25-10-14-15(20)2-1-3-16(14)21;2-1(3)4/h1-8,11,18H,9-10H2;(H,2,3,4)
Klucz InChI
NNGQLSIGRSTLLU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)