Merck
H3126
Supelco
Hydrastinine hydrochloride
analytical standard
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H13NO3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.69
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
analytical standard
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Cl.C[N]1=Cc2cc3OCOc3cc2CC1
InChI
1S/C11H12NO2.ClH/c1-12-3-2-8-4-10-11(14-7-13-10)5-9(8)6-12;/h4-6H,2-3,7H2,1H3;1H
Klucz InChI
GGGVNNFZUROFFQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)