Kluczowe dokumenty
GXPE2012NI
Supelco
Nickel Skimmer Cone
for Elan
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
jakość
for Elan
producent / nazwa handlowa
PE2012-Ni
kompatybilność
PerkinElmer Elan 500, 5000, 6000, 9000
PerkinElmer Elan 6100DRC, DRC II, DRC-e
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)