GXAR501FM02E
MicroMist™ Nebulizer
0.2 mL/min with EzyFit & EzyLok
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
jakość
0.2 mL/min with EzyFit & EzyLok
producent / nazwa handlowa
(AR50-1-FM02E)
kompatybilność
Jobin Yvon/Horiba 24, 38 & 138 Series, Ultima, Activa
Opis ogólny
- Zawiera złącze EZT-050 EzyFit z rurką 0,50 mm ID x 1,3 mm OD x 700 mm L (1 szt.)
- Obejmuje zestaw łącznika EL-1 EzyLok
- Ten nebulizator zastępuje model AR50-1-FM02.
- Sugerowany przepływ gazu 1 l/min
- Sugerowany pobór próbki 0,2 ml/min
Informacje prawne
MicroMist is a trademark of Glass Expansion Pty Ltd
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)