Kluczowe dokumenty
GXAR27075FC2E
Supelco
Conikal Nebulizer
2 mL/min with EzyFit & EzyLok
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
jakość
2 mL/min with EzyFit & EzyLok
producent / nazwa handlowa
(AR27-075-FC2E)
kompatybilność
Spectro/Ametek EOP/Modula, CIROS, Genesis, ARCOS
Spectro/Ametek SOP/Modula, CIROS, Genesis, ARCOS
Opis ogólny
  • Zawiera złącze EZT-075 EzyFit z rurką 0,75 mm ID x 1,3 mm OD x 700 mm L (1 szt.)
  • Obejmuje zestaw złącza EL-1 EzyLok
  • Sugerowany przepływ gazu 0,75 l/min
  • Sugerowany pobór próbki 2 ml/min
Informacje prawne
Conikal is a trademark of Glass Expansion Pty Ltd
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)