GX318088098
Radial Purge Window
Short (32 mm) for 3000DV or 2000DV
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
producent / nazwa handlowa
31-808-8098
kompatybilność
PerkinElmer Optima 2000/4000/5000/7000 DV Series
PerkinElmer Optima 3000DV, 3100DV, 3200DV, 3300DV
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)