Kluczowe dokumenty
GX308083068
Supelco
Semi Demountable Torch
for Agilent 4500/7500
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
jakość
for Agilent 4500/7500
producent / nazwa handlowa
(30-808-3068)
kompatybilność
Agilent/HP 4500
Agilent/HP 7500
Opis ogólny
Zawiera:
  • 31-808-3051 (korpus palnika kwarcowego dla Agilent SDT)
  • 31-808-0773 (stożkowy wtryskiwacz kwarcowy 2,4 mm)
  • 31-808-3067 (adapter palnika)
  • GAZ-0604 (Złącza GazFit, 2 dla ramion bocznych o średnicy zewnętrznej 6 mm, 2 dla ramion bocznych o średnicy zewnętrznej 4 mm (PKT.4))
  • 31-100-0106 (narzędzie do demontażu latarki, 14,2 mm (rozmiar standardowy))
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)