GX308070539
Quartz Torch
with 0.8 mm Injector
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
jakość
for 700ES or Vista Radial
with 0.8 mm Injector
producent / nazwa handlowa
(30-807-0539)
kompatybilność
Agilent/Varian 700-ES Series Radial, Vista Radial, Liberty 100/120/150/200/220
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)