Kluczowe dokumenty
G8778
Glycerol
PCR Reagent
Synonim(y):
1,2,3-Propanetriol, Glycerin
About This Item
klasa czystości
PCR Reagent
gęstość pary
3.1 (vs air)
ciśnienie pary
<1 mmHg ( 20 °C)
temp. samozapłonu
698 °F
opakowanie
vial of 1.5 mL
współczynnik refrakcji
n20/D 1.474 (lit.)
tw
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
gęstość
1.25 g/mL (lit.)
obecność zanieczyszczeń
DNase, RNase, none detected
ciąg SMILES
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
Klucz InChI
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
zastąpiony przez
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?