Merck
F8379
Fast Red KL Salt
Synonim(y):
2-Carbamoyl-5-methoxybenzenediazonium chloride hemi(zinc chloride) salt
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H8N3O2 · 1/2ZnCl4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
281.77
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
composition
Dye content, ~25%
SMILES string
COc1ccc(C(N)=O)c(c1)[N]#N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)