Przejdź do
F0750
Fast Dark Blue R Salt
Solid
Synonim(y):
Azoic Diazo Component 51, Azoic Diazo No. 51
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H10Cl2N5O4 · 0.5Cl4Zn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
486.77
Colour Index Number:
37195
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
EC Number:
229-758-2
MDL number:
Nazwa produktu
Fast Dark Blue R Salt,
form
solid
Quality Segment
composition
Dye content, ~30%
color
red-brown
solubility
ethanol: 10 mg/mL, dark red-brown
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Cl-].Cl[Zn]Cl.COc1cc([N+]#N)c(OC)cc1N=Nc2c(Cl)cc(cc2Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H10Cl2N5O4.3ClH.Zn/c1-24-12-6-11(13(25-2)5-10(12)18-17)19-20-14-8(15)3-7(21(22)23)4-9(14)16;;;;/h3-6H,1-2H3;3*1H;/q+1;;;;+2/p-3
InChI key
BHKNLVCPKUILSR-UHFFFAOYSA-K
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F0500F2256D9805
color
red-brown
color
-
color
faint yellow to yellow
color
yellow to dark brown
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
solid
form
crystalline
form
powder
form
powder
solubility
ethanol: 10 mg/mL, dark red-brown
solubility
water: 1 mg/mL, clear to hazy, yellow-green
solubility
water: 1 mg/mL
solubility
H2O: 1 mg/mL
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
composition
Dye content, ~30%
composition
-
composition
Dye content, ~20%
composition
Dye content, ~95%
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
F0750-25G04061832342825