Informacje o tej pozycji
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥95%
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOc1ccc2nccc([C@@H](O)[C@@H]3C[C@@H]4CCN3C[C@@H]4CC)c2c1
InChI
1S/C21H28N2O2/c1-3-14-13-23-10-8-15(14)11-20(23)21(24)17-7-9-22-19-6-5-16(25-4-2)12-18(17)19/h5-7,9,12,14-15,20-21,24H,3-4,8,10-11,13H2,1-2H3/t14-,15-,20-,21+/m0/s1
InChI key
SUWZHLCNFQWNPE-LATRNWQMSA-N
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| E8253-5G | 04061833015018 |