Przejdź do
B1385
Butoxamine hydrochloride
analytical standard, for drug analysis, mixture of diastereomers
Synonim(y):
α-(1-[t-Butylamino]ethyl)-2,5-dimethoxybenzyl alcohol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
790,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H25NO3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
303.82
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
227-169-5
MDL number:
790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
SMILES string
Cl.COc1ccc(OC)c(c1)C(O)C(C)NC(C)(C)C
InChI
1S/C15H25NO3.ClH/c1-10(16-15(2,3)4)14(17)12-9-11(18-5)7-8-13(12)19-6;/h7-10,14,16-17H,1-6H3;1H
InChI key
URPAECSKKQLCII-UHFFFAOYSA-N
General description
Butoxamine hydrochloride is a β-andrenoceptor antagonist, which shows β2-selectivity.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A366994972B5274
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable, solid phase extraction (SPE): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jiayin Lu et al.
Stress (Amsterdam, Netherlands), 24(5), 514-528 (2020-12-08)
During pregnancy, uterus undergoes the environment adaptation as part of a program of development. In the world, one in four people worldwide suffer from mental illness, especially pregnant women. β-Adrenergic receptor (β-AR) is an important regulator that converts environmental stimuli
Nan Yang et al.
Respiratory research, 22(1), 65-65 (2021-02-25)
Airway inflammation is a key feature of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and inhaled corticosteroids (ICS) remain the main treatment for airway inflammation. Studies have noted the increased efficacy of ICS and long-acting beta 2 agonist (LABA) combination therapy in
Cardiovascular teratogenicity of terbutaline and ritodrine in the chick embryo
Lenselink R.D, et al.
American Journal of Obstetrics and Gynecology, 171(2), 501-506 (1994)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
B1385-50MG04061832847702
B1385-500MG04061832847696
Questions
  1. Can B1385 be used in mice?
    1 answer
    1. This product has not been tested for in vitro or in vivo use and is intended to be used as an analytical standard. While the material is not suitable for human or veterinary use, other researchers have used this item successfully in mouse models. See the link below to review a publication that may be of interest:
      https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7867244/