Kluczowe dokumenty
DEN6003
Density Standard (60 °C)
UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified, density: 0.8675 g/mL at 60 °C
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
agency
according to ASTM® D1480
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Paragon Scientific Ltd
gęstość
0.8675 g/mL at 60 °C
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
industrial qc
personal care
petroleum
Format
mixture
Opis ogólny
Należy pamiętać, że wartość podana na tej stronie jest nominalna. Wszystkie certyfikowane wartości dla bieżących partii wszystkich norm gęstości Paragon można znaleźć na stronie strony internetowej Paragon Scientific.
Zastosowanie
Ten CRM gęstości służy do kalibracji przyrządów używanych do pomiaru gęstości materiałów, które są płynami w pożądanej temperaturze testowej 60 °C.
Cechy i korzyści
  • Wyprodukowany i zweryfikowany w akredytowanym laboratorium ISO 17025 i ISO 17034, zgodnie z UKAS.
  • Związana z tym niepewność wynosi +/- 0,01%.
  • Certyfikowana wartość gęstości zgodnie z ASTM D1480
  • Dostarczane w opakowaniu zabezpieczonym przed manipulacją w celu zapewnienia bezpiecznej dostawy
  • Oznaczony holograficznie w celu zapewnienia autentyczności
  • Zgodność z protokołami metod testowych ASTM i IP
  • Wraz z certyfikatem analizy (CoA) zawierającym informacje o dacie ważności i warunkach przechowywania w celu przeprowadzenia skutecznego audytu
Informacje prawne
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)