Kluczowe dokumenty
DEN1514
Density Standard (15 °C)
UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified, density: 1.2878 g/mL at 15 °C
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
certified reference material
agency
according to ASTM® D1480
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Paragon Scientific Ltd
gęstość
1.2878 g/mL at 15 °C
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
industrial qc
personal care
petroleum
Format
mixture
Opis ogólny
Należy pamiętać, że wartość podana na tej stronie jest nominalna. Wszystkie certyfikowane wartości dla bieżących partii wszystkich norm gęstości można znaleźć tutaj.
Ten produkt jest certyfikowanym materiałem referencyjnym (CRM) certyfikowanym zgodnie z międzynarodowymi normami BS EN ISO / IEC 17025 i ISO 17034 w ramach akredytacji UKAS.
Zastosowanie
Wzorzec referencyjny gęstości do rutynowej weryfikacji gęstościomierza.
Informacje prawne
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)