Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 689,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2700,00 zł |
Informacje o tej pozycji
689,00 zł
Nazwa produktu
Silver diethyldithiocarbamate, ACS reagent, for the determination of As, ≥99.0%
grade
ACS reagent
Quality Segment
assay
≥99.0% (AT), ≥99.0%
form
powder
quality
for the determination of As
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
mp
172-175 °C (lit.)
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN(CC)C(=S)S[Ag]
InChI
1S/C5H11NS2.Ag/c1-3-6(4-2)5(7)8;/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1
InChI key
NSVHDIYWJVLAGH-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ACS reagent, for the determination of As, ≥99.0% | description ACS reagent, 99% | description - | description puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5% |
| form powder | form powder | form powder | form crystalline |
| assay ≥99.0%, ≥99.0% (AT) | assay 99% | assay - | assay ≥99.5% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| grade ACS reagent | grade ACS reagent | grade - | grade puriss. p.a., ACS reagent |
| mp 172-175 °C (lit.) | mp 172-175 °C (lit.) | mp 172-175 °C (lit.) | mp 652 °C (lit.) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silver diethyldithiocarbamate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?