Kluczowe dokumenty
D4167
4-(p-Dihexadecylaminostyryl)-N-methylpyridinium iodide
Synonim(y):
DiA
About This Item
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
I.CCCCCCCCCCCCCCCCN(CCCCCCCCCCCCCCCC)c1ccc(\C=C\C2=CC=[N](C)C=C2)cc1
InChI
1S/C46H79N2.HI/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-40-48(41-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2)46-36-34-44(35-37-46)32-33-45-38-42-47(3)43-39-45;/h32-39,42-43H,4-31,40-41H2,1-3H3;1H/b33-32+;
Klucz InChI
TXLOTRDAYSHDSG-BQTTXISVSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)