Merck
D15006
Sigma-Aldrich
1,8-Diamino-4,5-dihydroxyanthraquinone
technical grade, 90%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H10N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.24
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
klasa czystości
technical grade
Próba
90%
mp
>300 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1ccc(O)c2C(=O)c3c(O)ccc(N)c3C(=O)c12
InChI
1S/C14H10N2O4/c15-5-1-3-7(17)11-9(5)13(19)10-6(16)2-4-8(18)12(10)14(11)20/h1-4,17-18H,15-16H2
Klucz InChI
SJHHHHHQWQOCDQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Analytica Chimica Acta, 74, 441-441 (1975)