Kluczowe dokumenty
CRM8064
Supelco
Analytes B Standard for CLP-M with ICP/MS
for ICP-MS, certified reference material, in nitric acid (2%, varied conc.)
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
bottle of 125 mL
stężenie
in nitric acid (2%, varied conc.)
Format
multi-component solution
temp. przechowywania
room temp
Inne uwagi
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Analit
Opis
    Ag 5 μg/mL
    As 10 μg/mL
    Cd 10 μg/mL
    Co 20 μg/mL
    Cr 20 μg/mL
    Cu 20 μg/mL
    Mn 20 μg/mL
    Ni 20 μg/mL
    V 20 μg/mL
    Se 10 μg/mL
    Zn 10 μg/mL
    Zobacz wszystko (11)
Piktogramy
CorrosionEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)