Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmanufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
General description
This is the non certified version of this viscometer. If you wish to order a certifed viscometer, please refer to the corresponding product CFO09UKC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| CFO09NC-1EA | 04061826194041 |