Informacje o tej pozycji
grade
analytical standard
Quality Level
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
OS(O)(=O)=O.O[C@H]([C@H]1C[C@@H]2CCN1C[C@@H]2C=C)c3ccnc4ccccc34.O[C@H]([C@H]5C[C@@H]6CCN5C[C@@H]6C=C)c7ccnc8ccccc78
InChI
1S/2C19H22N2O.H2O4S/c2*1-2-13-12-21-10-8-14(13)11-18(21)19(22)16-7-9-20-17-6-4-3-5-15(16)17;1-5(2,3)4/h2*2-7,9,13-14,18-19,22H,1,8,10-12H2;(H2,1,2,3,4)/t2*13-,14-,18+,19-;/m00./s1
InChI key
WBBHOISPYYYBTC-SJFRDBBCSA-N
Application
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| C6882-100G | 04061833650790 |