Kluczowe dokumenty
C2174005
Cilazapril impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
(1S,9S)-9-{[(R)-1-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl]amino}-10- oxo-octahydro-6H-pyridazino[1,2a][1,2]diazepine-1-carboxylic acid
Wybierz wielkość
10 MG
480,00 zł
480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
480,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H31N3O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
417.50
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
cilazapril
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową wydawcy Farmakopei.
Zastosowanie
Cilazapril impurity D EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Leszek Tylicki et al.
Scandinavian journal of urology and nephrology, 42(4), 381-388 (2009-02-21)
Despite the proven effectiveness of combination therapy with an angiotensin I-converting enzyme inhibitor (ACEI) and angiotensin II-receptor blockers (ARBs) for the prevention and treatment of kidney disease, it has not proved possible to inhibit the progress of chronic nephropathies completely.
High-dose angiotensin-converting enzyme inhibitor attenuates oxidative stress in patients with chronic kidney disease.
Marcin Renke et al.
Nephrology, dialysis, transplantation : official publication of the European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association, 24(2), 689-690 (2008-12-05)
IgA nephropathy: a disease in search of a large-scale clinical trial to reliably inform practice.
Giovanni F M Strippoli et al.
American journal of kidney diseases : the official journal of the National Kidney Foundation, 53(1), 5-8 (2008-12-23)
Eduardo Cantoni Rosa et al.
Arquivos brasileiros de endocrinologia e metabologia, 52(1), 65-75 (2008-03-18)
Blood pressure (BP) and target organ responses to antihypertensive drugs are not well established in hypertensive obese patients. This study is aimed at evaluating the effects of obesity and adiposity distribution patterns on these responses. 49 hypertensive obese women were
Mustafa Tuncer et al.
Advances in therapy, 25(2), 99-105 (2008-02-26)
P-wave dispersion (PWD) has been shown to be a non-invasive electrocardiographic predictor for development of atrial fibrillation (AF). Thus, it may be possible to decrease AF risk through improvement in PWD. Our objective was to compare the effects of cilazapril