Kluczowe dokumenty
BX16341
Supelco
Bufor pH 4,0 Bezbarwny
certified reference material
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 500 mL
Zastosowanie
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
Format
mixture
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany zgodnie z normą ISO 17034 i charakteryzowany zgodnie z normą ISO/IEC 17025. Ten CRM jest identyfikowalny z SI i standardami wyższego rzędu z NIST poprzez ciągły łańcuch porównań. Jest on przygotowywany przy użyciu wykwalifikowanych i skalibrowanych wag, które spełniają wymagania normy ISO 17025.
Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat ze strony http://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę wygaśnięcia.
Zastosowanie
Wzorzec referencyjny buforu pH 4.0 Clear jest odpowiedni do:
  • Kalibracja mierników pH i elektrod
  • Kontrola jakości pomiarów pH
  • Opracowywania i walidacji metod analitycznych
Cechy i korzyści
  • Roztwór, który jest stabilny, gotowy do użycia i ma długi minimalny okres trwałości
  • Dostępny w szczelnie zamkniętej butelce z wygodnym opakowaniem chroniącym przed zanieczyszczeniem
  • Wraz z certyfikatem analizy (CoA) dla skutecznego audytu
  • Rozwiązanie to umożliwia precyzyjną kontrolę pH, zapewniając dokładność eksperymentów.
  • Niezawodne i powtarzalne wyniki zapewniające spójne rezultaty
Opakowanie
500 ml w plastikowej butelce
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)