Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1060,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C13H7SOCF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
280.26
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
1060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócAPI family
flupentixol
form
solid
manufacturer/tradename
BP
mp
147-151 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1ccc2Sc3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C14H7F3OS/c15-14(16,17)8-5-6-12-10(7-8)13(18)9-3-1-2-4-11(9)19-12/h1-7H
InChI key
NEWRXGDGZGIHIS-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
2-Trifluoromethylthioxanthone BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:Flupentixol Injection Flupentixol Decanoate Flupentixol Tablets
Also used in monographs such as:
Packaging
Unit quantity: 25 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
Other Notes
Sales restrictions may apply.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename USP |
| form solid | form powder | form - | form - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| mp 147-151 °C (lit.) | mp 153-154 °C (lit.) | mp - | mp - |
| API family flupentixol | API family chlorprothixene | API family metixene | API family - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?