Przejdź do
BP385
Dithranol
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
1,8,9-Anthracenetriol, 1,8-Dihydroxy-9(10H)-anthracenone, 1,8-Dihydroxyanthrone, Anthralin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H10O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.23
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
2054360
MDL number:
1020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
API family
dithranol, anthralin
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
BP
mp
178-181 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1cccc2Cc3cccc(O)c3C(=O)c12
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D2953000D2773D2953050
Dithranol British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP385
Dithranol
Dithranol European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
D2953000
Dithranol
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
manufacturer/tradename
BP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
form
powder
form
-
form
solid
form
-
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Dithranol BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Dithranol and Salicylic Acid Ointment
  • Dithranol Paste
  • Dithranol Cream
  • Dithranol Ointment
  • Packaging
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Other Notes
    Sales restrictions may apply.
    pictograms
    Exclamation mark
    signalword
    Warning
    Hazard Classifications
    Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
    target_organs
    Respiratory system
    Klasa składowania
    11 - Combustible Solids
    wgk
    WGK 3
    flash_point_f
    Not applicable
    flash_point_c
    Not applicable
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)
    Odwiedź Bibliotekę dokumentów
    Numer pozycji handlu globalnego
    SKUNUMER GTIN
    BP38504061835269198