BP241
Methyldopate hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
Methyldopa ethyl ester hydrochloride
About This Item
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
methyldopate hydrochloride
Postać
crystalline powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C12H17NO4.ClH/c1-3-17-11(16)12(2,13)7-8-4-5-9(14)10(15)6-8;/h4-6,14-15H,3,7,13H2,1-2H3;1H/t12-;/m0./s1
Klucz InChI
QSRVZCCJDKYRRF-YDALLXLXSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)