Kluczowe dokumenty
BCR425
Nimonic 75 for creep testing
BCR®, certified reference material
Synonim(y):
Nickel-chromium-iron alloy
About This Item
Numer CAS:
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
agency
BCR®
producent / nazwa handlowa
JRC
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
industrial hygiene
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Opakowanie
1 bar; średnica = 14 mm; długość = 500 mm
Komentarz do analizy
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
BCR425.
Informacje prawne
BCR is a registered trademark of European Commission
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)