Merck
BCR033
Superphosphate (various parameters)
BCR®, certified reference material
Wybierz wielkość
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116107
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
agency
BCR®
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
matrix material
Analysis Note
For more information please see:
BCR033
Legal Information
BCR is a registered trademark of European Commission