Merck
B6931
Sigma-Aldrich
Benzophenone-4-isothiocyanate
≥90% purity (HPLC), powder
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H9NOS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
239.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Nazwa produktu
Benzophenone-4-isothiocyanate,
Próba
≥90% (HPLC)
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
239.29
ε (współczynnik ekstynkcji)
24-28 at 296-302 nm in methanol
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(c1ccccc1)c2ccc(cc2)N=C=S
InChI
1S/C14H9NOS/c16-14(11-4-2-1-3-5-11)12-6-8-13(9-7-12)15-10-17/h1-9H
Klucz InChI
FMSYGGOEIOBUOR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
A benzophenone-based photoreactive reagent shown to be useful for synthesizing photoreactive peptides and oligonucleotides.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)