Merck
B2001
7-Benzyloxytryptamine
analytical standard
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H18N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.34
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
color
tan
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
NCCc1c[nH]c2c(OCc3ccccc3)cccc12
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)