Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.16
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Beilstein/REAXYS Number:
1281608
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
Quality Segment
analyte chemical class(es)
sugars (glucose)
concentration
1 mg/mL in 0.1% benzoic acid
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
food and beverages
general analytical
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Analysis Note
Traceable to a NIST standard
Other Notes
Component of Glucose (GO) Assay Kit (GAGO-20).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Glucose solution
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?