Przejdź do
A0223
3-Amino-3-deoxydigoxigenin hemisuccinamide, succinimidyl ester
≥80% purity (HPLC), solid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2770,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
MDL number:
2770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
3-Amino-3-deoxydigoxigenin hemisuccinamide, succinimidyl ester,
assay
≥80% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
mol wt
586.68
color
white
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@]12CC[C@@H](C[C@H]1CC[C@@H]3[C@@H]2C[C@@H](O)[C@]4(C)[C@H](CC[C@]34O)C5=CC(=O)OC5)NC(=O)CCC(=O)ON6C(=O)CCC6=O
InChI
1S/C31H42N2O9/c1-29-11-9-19(32-24(35)5-8-27(38)42-33-25(36)6-7-26(33)37)14-18(29)3-4-21-22(29)15-23(34)30(2)20(10-12-31(21,30)40)17-13-28(39)41-16-17/h13,18-23,34,40H,3-12,14-16H2,1-2H3,(H,32,35)/t18-,19+,20-,21-,22+,23-,29+,30+,31+/m1/s1
InChI key
AVQGRLJRQILBRQ-ZCIIQETRSA-N
Application
Amine-reactive haptenylation reagent. This succinimidyl ester derivative of digoxigenin has been shown to inhibit the Na+/K+- ATPase by binding to the cardiac steroid receptor site.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P6863C6456131164
PDAM derivatization grade (HPLC)
Sigma-Aldrich
P6863
PDAM
description
-
description
derivatization grade (HPLC)
description
≥80% (HPLC)
description
certified by the BSC, Dye content 85 %
color
white
color
-
color
-
color
dark blue to very dark blue
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥80% (HPLC)
assay
≥70% (HPLC)
assay
≥80% (HPLC)
assay
>85.0% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)